Learn More
Aquaporin-9 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18690172 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18690172 0.02 mL 0.02 ml
18613052 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18690172
Marca: Novus Biologicals NBP2925580.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
Aquaporin-9 Polyclonal antibody specifically detects Aquaporin-9 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Aquaporin-9
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen AQP-9, Aquaglyceroporin-9, aquaporin 9, aquaporin-9, HsT17287, Small solute channel 1, SSC1aquaglyceroporin-9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 211-295 of human Aquaporin-9 (NP_066190.2). SGCAMNPARDLSPRLFTALAGWGFEVFRAGNNFWWIPVVGPLVGAVIGGLIYVLVIEIHHPEPDSVFKTEQSEDKPEKYELSVIM
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 366
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG