Learn More
Aquaporin-5 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200102615 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30231030 100 μL 100 microlitros
30229745 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30231030 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP333420100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Aquaporin-5 Monoclonal antibody specifically detects Aquaporin-5 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Aquaporin-5
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen AQP-5, aquaporin 5, aquaporin-5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 165-265 of human Aquaporin-5 (NP_001642.1).,, Sequence:, IGLSVTLGHLVGIYFTGCSMNPARSFGPAVVMNRFSPAHWVFWVGPIVGAVLAAILYFYLLFPNSLSLSERVAIIKGTYEPDEDWEEQREERKKTMELTTR
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 362
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG