Learn More
Aquaporin-5 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18492803 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18492803 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18492803 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP267247G
Rabbit Polyclonal Antibody
Aquaporin-5 Polyclonal antibody specifically detects Aquaporin-5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Aquaporin-5
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AQP-5, aquaporin 5, aquaporin-5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to an N-terminal portion of the human Aquaporin-5 protein (between amino acids 170-250). [UniProt P55064]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 362
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG