missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aquaporin 1/AQP1 Antibody (OTI2D10), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 18002764 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18002764 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18002764

Marca: Novus Biologicals NBP270199APCCY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Aquaporin 1/AQP1 Monoclonal specifically detects Aquaporin 1/AQP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno Aquaporin 1/AQP1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D10
Conjugado APC-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 28-kDa, AQP-1, AQP-CHIP, aquaporin 1 (channel-forming integral protein, 28kDa), aquaporin 1 (Colton blood group), Aquaporin-CHIP, CHIP2828kDa, CO blood group), CO, MGC26324
Símbolos de los genes AQP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Aquaporin 1/AQP1 (NP_932766) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 358.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.