Learn More
Aquaporin 1/AQP1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200065664 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18657142 100 μg 100 microlitros
18614024 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18657142
Marca: Novus Biologicals NBP297583100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Aquaporin 1/AQP1 Polyclonal antibody specifically detects Aquaporin 1/AQP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Aquaporin 1/AQP1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:300-1:2000
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen 28-kDa, AQP-1, AQP-CHIP, aquaporin 1 (channel-forming integral protein, 28kDa), aquaporin 1 (Colton blood group), Aquaporin-CHIP, CHIP2828kDa, CO blood group), CO, MGC26324
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Aquaporin 1/AQP1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 358
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG