Learn More
Aquaporin 1/AQP1 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18339092 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18339092 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18339092
Marca: Novus Biologicals NBP299068AF594
Rabbit Polyclonal Antibody
Aquaporin 1/AQP1 Polyclonal specifically detects Aquaporin 1/AQP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Aquaporin 1/AQP1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 28-kDa, AQP-1, AQP-CHIP, aquaporin 1 (channel-forming integral protein, 28kDa), aquaporin 1 (Colton blood group), Aquaporin-CHIP, CHIP2828kDa, CO blood group), CO, MGC26324
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human Aquaporin 1/AQP1.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 358
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG