Learn More
Macherey-Nagel™ Tiras reactivas Aquadur™
Código de producto. p-8013717 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Graduaciones:
<3, >4, >7, >14, <21°
<3 > 5 > 10 > 15 <20 > 25°d
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Graduaciones unitSize
10632381 <3 > 5 > 10 > 15 <20 > 25°d paquete de 100
10028220 <3, >4, >7, >14, <21° paquete de 100
2 options
Código de producto. 10632381
Marca: Macherey-Nagel™ 91201
Edge
Determine la dureza del agua de forma rápida, fácil y fiable. Las tiras reactivas Aquadur™ proporcionan un cómodo procedimiento de sumergir y leer y el color nítido que cambia de verde a rojo garantizan unos resultados fiables en segundos.
  • Determinación rápida y sencilla de la dureza del agua.
  • El cómodo procedimiento de sumergir y leer y el color nítido que cambia de verde a rojo garantizan unos resultados fiables en segundos. 
  • Las tiras reactivas para análisis de dureza del agua se suministran en una amplia variedad de graduaciones y opciones de embalaje diferentes para  satisfacer sus necesidades individuales. 
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, 93/42 / CEE
Formato Tira
Para utilizar con (aplicación) Determinación de dureza del agua
Graduaciones <3 > 5 > 10 > 15 <20 > 25°d
Cantidad 100/paq.
Tiempo de prueba 20 s
Tipo Tiras reactivas Aquadur