Learn More
IBA Solutions For Life Science™ ApU-dinucleótido IBA
Los dinucleótidos son utilizados por las polimerasas de ARN como iniciadores para la síntesis de ARN. Por lo tanto, son muy útiles para el análisis de la transcripción.
Marca: IBA Solutions For Life Science™ 5-0710-144
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
1,0 μmol |