missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APRIL/TNFSF13 Antibody (Sacha-2) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18080837 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18080837 0.05 mg 0.05 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18080837

Marca: Novus Biologicals NBP197600

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

APRIL/TNFSF13 Monoclonal specifically detects APRIL/TNFSF13 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno APRIL/TNFSF13
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon Sacha-2
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000
Alias de gen A proliferation-inducing ligand, APRILFLJ57090, CD256, CD256 antigen, TALL2, TALL-2, TNF- and APOL-related leukocyte expressed ligand 2, TNF-related death ligand 1, TRDL-1, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 13, tumor necrosis factor ligand superfamily member 13, tumor necrosis factor-like protein ZTNF2, tumor necrosis factor-related death ligand-1, ZTNF2
Símbolos de los genes TNFSF13
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Recombinant human APRIL (aa 105-250) fused to human ACRP30headless (aa 16-108).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8741
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.