Learn More
Applied Biosystems™ Protein Thermal Shift™ Starter Kit
Código de producto. 13473079 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1,000 reactions
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13473079 1,000 reactions 100 microgramos
1 options
Código de producto. 13473079 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4462263
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Esta solución reduce significativamente el tiempo y el coste asociados con las muestras de detección en relación con los métodos disponibles en la actualidad.
Applied Biosystems™ Protein Thermal Shift™ kits allow users to employ a dye that binds to exposed hydrophobic residues to monitor the thermal stability of proteins using a real-time PCR instrument in order to identify buffer conditions that stabilize the protein of interest or screen libraries of ligands for compounds that bind the protein of interest.
Save Time and Money with Sample Screening: This solution significantly reduces the time and cost associated with screening samples relative to currently available methods.
Two Kits to Choose From: The Protein Thermal Shift™ Dye Kit contains the dye and buffer for performing protein thermal shift experiments, enough for up to 1000 reactions. The Protein Thermal Shift™ Starter Kit contains the Dye Kit plus a control protein and control ligand for test experiments and troubleshooting. The Protein Thermal Shift™ Starter Kit components are packaged in two boxes, one to be stored at -20°C and the other at 4°C, for maximum flexibility in reagent formulation.
Simplify Analysis with Protein Thermal Shift™ Software: Our complete Protein Thermal Shift™ solution includes analysis software which is compatible with run files generated from five of our real-time PCR systems: StepOne™ Real-Time PCR System, StepOnePlus™ Real-Time PCR system, 7500 Fast Real-Time PCR System, and ViiA™7 Real-Time PCR System.
  • Seleccione muestras para la estabilidad térmica relativa de la proteína
  • Seleccione moléculas (por ejemplo, candidatos a fármacos para moléculas pequeñas, bibliotecas basadas en fragmentos y anticuerpos) para la unión al ligando de proteínas de un modo de alto rendimiento
  • Seleccione muestras para detectar cambios de estabilidad después de mutaciones o modificaciones de puntos de proteínas
  • Identifique sistemáticamente las condiciones de tampón adecuadas/óptimas para la medición de las interacciones de proteína-ligando, la producción de preparados de proteínas estables, la cristalización de proteínas y el almacenamiento de proteínas
  • Prepare rápidamente las proteínas de control de calidad para garantizar la integridad o pureza de las proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar el colorante y el tampón entre 18 °C y 25 °C
Almacenar el ligando de control y la proteína de control entre -15 °C y -25 °C.
Método de detección Sonda de cebado
Método de PCR qPCR
Técnica Intensidad de fluorescencia
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema StepOne™, sistema StepOnePlus™, sistema 7 ViiA™
Tipo de kit Kit de inicio
Línea de productos Protein Thermal Shift
Cantidad 1,000 reactions
Especificidad de diana Sin especificidad
Para utilizar con (aplicación) Protein Thermal Shift
N.º de reacciones 1000 reacciones
Tipo de muestra proteína