Learn More
Apolipoprotein L5 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18464352 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18464352 25 μL 25 microlitros
18059116 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18464352
Marca: Novus Biologicals NBP19167525ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Apolipoprotein L5 Polyclonal specifically detects Apolipoprotein L5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Apolipoprotein L5
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9BWW9
Alias de gen apolipoprotein L, 5, apolipoprotein L5, Apolipoprotein L-V, APOLV, APOL-V
Símbolos de los genes APOL5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:AITNIVTNVLENRSNSAARDKASRLGPLTTSHEAFGGINWSEIEAAGFCVNKCVKAIQGIKDLHAYQMAKSNSGFMAMVKNFV
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80831
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only