missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apolipoprotein L1 Antibody (CL0170) [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30296058 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30296058 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30296058 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP252870PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Apolipoprotein L1 Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein L1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Apolipoprotein L1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CL0170
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen ApoL, APO-L, ApoL-I, Apolipoprotein L, apolipoprotein L, 1, apolipoprotein L1, Apolipoprotein L-I, FSGS4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from O14791, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8542
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.