missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Apolipoprotein H/ApoH Antibody (APOH/3705), Novus Biologicals™

Código de producto. 30043379 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30043379 100 μg 100 microgramos
30043867 20 μg 20 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30043379

Marca: Novus Biologicals™ NBP326808100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Apolipoprotein H/ApoH Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein H/ApoH in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Apolipoprotein H/ApoH
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon APOH/3705
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen Activated protein C-binding protein, Anticardiolipin cofactor, APC inhibitor, Apo-H, Apolipoprotein H, apolipoprotein H (beta-2-glycoprotein I), B2G1, B2GP1, B2GPI, Beta(2)GPI, beta-2-glycoprotein 1, Beta-2-glycoprotein I, BG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant Apolipoprotein H/ApoH protein fragment (around aa 592-689) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 350
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.