Learn More
Novus Biologicals™ Apolipoprotein H/ApoH Antibody (APOH/3682) [DyLight 650], Novus Biologicals™
Código de producto. 30063200 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30063200 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30063200
Marca: Novus Biologicals™ NBP326955C
Mouse Monoclonal Antibody
Apolipoprotein H/ApoH Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein H/ApoH in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Apolipoprotein H/ApoH
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon APOH/3682
Conjugado DyLight 650
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Activated protein C-binding protein, Anticardiolipin cofactor, APC inhibitor, Apo-H, Apolipoprotein H, apolipoprotein H (beta-2-glycoprotein I), B2G1, B2GP1, B2GPI, Beta(2)GPI, beta-2-glycoprotein 1, Beta-2-glycoprotein I, BG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-300) of human Apolipoprotein H/ApoH protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 350
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ