missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apolipoprotein E/ApoE Antibody (WUE-4), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18726090 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18726090 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18726090 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB11060531MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Apolipoprotein E/ApoE Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein E/ApoE in Human, Mouse, Rat (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow (Intracellular)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Apolipoprotein E/ApoE
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon WUE-4
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry, Flow (Intracellular)
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Apo-E, apolipoprotein E, apolipoprotein E3, late onset), MGC1571
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human ApoE [UniProt# P02649]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Cancer, Cholesterol Metabolism, Cognition and Behavior, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 348
Especies diana Human, Mouse, Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.