missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apolipoprotein E/ApoE Antibody (WUE-4), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18294831 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18294831 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18294831 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB11060531AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Apolipoprotein E/ApoE Monoclonal specifically detects Apolipoprotein E/ApoE in Human, Mouse, Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Apolipoprotein E/ApoE
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon WUE-4
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular)
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P02649
Alias de gen Apo-E, apolipoprotein E, apolipoprotein E3, late onset), MGC1571
Símbolos de los genes APOE
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human ApoE [UniProt# P02649]
Peso molecular del antígeno 36 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Cancer, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 348
Especificidad de la prueba This antibody detects ApoE2, ApoE3 and ApoE4 (PMID 2466929).
Especies diana Human, Mouse, Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.