missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apolipoprotein D Antibody (APOD/3414), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18543864 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18543864 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18543864

Marca: Novus Biologicals NBP308437AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Apolipoprotein D Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein D in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Apolipoprotein D
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon APOD/3414
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen apo-D, ApoD, apolipoprotein D
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant Apolipoprotein D protein fragment (around aa21-119) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P05090)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 347
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.