Learn More
Apolipoprotein C-II/ApoC2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18649190 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18649190 0.02 mL 0.02 ml
18660731 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18649190
Marca: Novus Biologicals NBP2923740.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
Apolipoprotein C-II/ApoC2 Polyclonal antibody specifically detects Apolipoprotein C-II/ApoC2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Apolipoprotein C-II/ApoC2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:500
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen APC2, APOC2, Apo-CII, ApoC-II, Apolipoprotein C2, apolipoprotein C-II, MGC75082
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-101 of human APOC2 (NP_000474.2). MGTRLLPALFLVLLVLGFEVQGTQQPQQDEMPSPTFLTQVKESLSSYWESAKTAAQNLYEKTYLPAVDEKLRDLYSKSTAAMSTYTGIFTDQVLSVLKGEE
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 344
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG