Learn More
Apolipoprotein B/ApoB Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18721674 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
18721674 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Código de producto. 18721674
Marca: Novus Biologicals NB200527
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 6 publications
Apolipoprotein B/ApoB Polyclonal specifically detects Apolipoprotein B/ApoB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Apolipoprotein B/ApoB
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, Immunoprecipitation
Formulación Whole antisera with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen Apo B-100, apoB-100, apoB-48, apolipoprotein B (including Ag(x) antigen), apolipoprotein B-100, apolipoprotein B48, FLDB, LDLCQ4, mutant Apo B 100
Símbolos de los genes APOB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse low density lipoprotein (LDL)
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 338
Especificidad de la prueba Recognizes mouse as well as human Apo B48 and B100 as these proteins are highly conserved.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Antisera
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only