Learn More
Apolipoprotein B/ApoB Antibody (APOB/4333), Biotin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18628067 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18628067 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18628067
Marca: Novus Biologicals NBP308230B
Mouse Monoclonal Antibody
Apolipoprotein B/ApoB Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein B/ApoB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Apolipoprotein B/ApoB
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon APOB/4333
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen Apo B-100, apoB-100, apoB-48, apolipoprotein B (including Ag(x) antigen), apolipoprotein B-100, apolipoprotein B48, FLDB, LDLCQ4, mutant Apo B 100
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant Apolipoprotein B/ApoB protein fragment (around aa 592-689) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P04114)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 338
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ