missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apolipoprotein B/ApoB Antibody (APOB/4333), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18520632 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18520632 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18520632

Marca: Novus Biologicals NBP308230AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Apolipoprotein B/ApoB Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein B/ApoB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Apolipoprotein B/ApoB
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon APOB/4333
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Apo B-100, apoB-100, apoB-48, apolipoprotein B (including Ag(x) antigen), apolipoprotein B-100, apolipoprotein B48, FLDB, LDLCQ4, mutant Apo B 100
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant Apolipoprotein B/ApoB protein fragment (around aa 592-689) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P04114)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 338
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.