missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apolipoprotein A-IV/ApoA4 Antibody (APOA4/3372), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18620767 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18620767 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18620767 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308947PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Apolipoprotein A-IV/ApoA4 Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein A-IV/ApoA4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Apolipoprotein A-IV/ApoA4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon APOA4/3372
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen apo-AIV, ApoA-IV, Apolipoprotein A4, apolipoprotein A-IV, MGC142154, MGC142156
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant Apolipoprotein A-IV/ApoA4 protein fragment (around aa 239-371) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P06727)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 337
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.