Descripción
Apolipoprotein A-I/ApoA1 Polyclonal specifically detects Apolipoprotein A-I/ApoA1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Apolipoprotein A-I/ApoA1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.04 - 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:5000 - 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000 - 1:10000 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P02647 |
| Alias de gen | APOA1, apoA-I, Apo-AI, Apolipoprotein A1, apolipoprotein A-I, MGC117399 |
| Símbolos de los genes | APOA1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only