missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apolipoprotein A-I/ApoA1 Antibody (2083D), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585227 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18585227 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18585227 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor MAB3664DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Apolipoprotein A-I/ApoA1 Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein A-I/ApoA1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Apolipoprotein A-I/ApoA1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2083D
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen APOA1, Apo-AI, ApoA-I, Apolipoprotein A1, apolipoprotein A-I, MGC117399
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno rhApoA1 aa25-267
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Breast Cancer, Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 335
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.