missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apolipoprotein A-I/ApoA1 Antibody (1E12), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18163540 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18163540 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18163540 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP197943F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Apolipoprotein A-I/ApoA1 Monoclonal specifically detects Apolipoprotein A-I/ApoA1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Apolipoprotein A-I/ApoA1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1000000000000
Conjugado FITC
Dilución ELISA
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen APOA1, apoA-I, Apo-AI, Apolipoprotein A1, apolipoprotein A-I, MGC117399
Símbolos de los genes APOA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Apolipoprotein A1 (25-267aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Breast Cancer, Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 335
Especificidad de la prueba Anti-human Apolipoprotein A1 mAb, clone 1E12, is derived from hybridization of mouse F0 myeloma cells with spleen cells from BALB/c mice immunized with a recombinant human APOA1 protein.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.