missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ApoE4 Antibody (4E4), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18493575 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18493575 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18493575

Marca: Novus Biologicals NBP149529JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ApoE4 Monoclonal antibody specifically detects ApoE4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ApoE4
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 4E4
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Apo-E, apolipoprotein E, apolipoprotein E3, late onset), MGC1571
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide made to an internal region of human ApoE4 (within residues 100-150) [Uniprot: P02649]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 348
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.