missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ApoE4 Antibody (4E4) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18789463 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18789463 0.1 mL 0.10 ml
18031174 0.025 mL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18789463

Marca: Novus Biologicals NBP149529

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications

ApoE4 Monoclonal specifically detects ApoE4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ApoE4
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 40000
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2-5 ug/ml, Immunoprecipitation 1:10-1:500
N.º de referencia del gen P02649
Alias de gen Apo-E, apolipoprotein E, apolipoprotein E3, late onset), MGC1571
Símbolos de los genes APOE
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide made to an internal region of human ApoE4 (within residues 100-150) [Uniprot: P02649]
Peso molecular del antígeno 34 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 348
Especificidad de la prueba This antibody is specific for ApoE4. It does not cross-react with the ApoE2 or ApoE3 isoforms.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.