Learn More
ApoE4 Antibody (4E4), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18255981 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18255981 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18255981 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP149529AF594
Mouse Monoclonal Antibody
ApoE4 Monoclonal specifically detects ApoE4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ApoE4
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 40000
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen Apo-E, apolipoprotein E, apolipoprotein E3, late onset), MGC1571
Símbolos de los genes APOE
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide made to an internal region of human ApoE4 (within residues 100-150) [Uniprot: P02649]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 348.0
Especificidad de la prueba This antibody is specific for ApoE4. It does not cross-react with the ApoE2 or ApoE3 isoforms.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ