missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APLP-2 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18575920 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 700
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18575920 0.1 mL, Alexa Fluor 700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18575920 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298659AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

APLP-2 Polyclonal antibody specifically detects APLP-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno APLP-2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen amyloid beta (A4) precursor-like protein 2, amyloid precursor protein homolog HSD-2, Amyloid protein homolog, amyloid-like protein 2, APLP-2, APPHCDEI box-binding protein, APPL2, CDEBP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human APLP-2 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 334
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.