missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APJ/Apelin receptor Antibody (72133R) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Código de producto. 18546847 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18546847 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18546847 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB8561X

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

APJ/Apelin receptor Monoclonal antibody specifically detects APJ/Apelin receptor in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno APJ/Apelin receptor
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 72133R
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AGTRL1HG11, angiotensin II receptor-like 1, Angiotensin receptor-like 1, apelin receptor, APJ (apelin) receptor, APJ receptor, APJFLJ96609, APJR, FLJ90771, G protein-coupled receptor APJ, G-protein coupled receptor APJ, G-protein coupled receptor HG11, HG11 orphan receptor, MGC45246
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human APJ, Met1-Asp380, Accession # P35414
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 187
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.