missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APE Antibody (CPTC-APEX1-2), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18607066 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18607066 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18607066

Marca: Novus Biologicals NBP308370PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

APE Monoclonal antibody specifically detects APE in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno APE
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CPTC-APEX1-2
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen AP endonuclease 1, APE, APE1, APE-1, APEAPEX nuclease (multifunctional DNA repair enzyme), APENAP endonuclease class I, APEX deoxyribonuclease (apurinic or apyrimidinic), APEX nuclease, APEX nuclease (multifunctional DNA repair enzyme) 1, Apurinic-apyrimidinic endonuclease 1, APXAP lyase, DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase, EC 3.1, EC 4.2.99.18, HAP1apurinic/apyrimidinic (abasic) endonuclease, multifunctional DNA repair enzyme, protein REF-1, redox factor 1, Redox factor-1, REF-1, REF1 apurinic/apyrimidinic exonuclease
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length APE protein (Uniprot: P27695)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Base Excision Repair, Cancer, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 328
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.