missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APE Antibody (13B8E5C2), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30141500 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30141500 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30141500 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100116CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

APE Monoclonal antibody specifically detects APE in Human,Mouse,Primate,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen),Immunoblot,Gel Super Shift Assays,Proximity Ligation Assay,Simple Western,ChIP assay (ChIP),KnockDown,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno APE
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 13B8E5C2
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen AP endonuclease 1, APE, APE1, APE-1, APEAPEX nuclease (multifunctional DNA repair enzyme), APENAP endonuclease class I, APEX deoxyribonuclease (apurinic or apyrimidinic), APEX nuclease, APEX nuclease (multifunctional DNA repair enzyme) 1, Apurinic-apyrimidinic endonuclease 1, APXAP lyase, DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase, EC 3.1, EC 4.2.99.18, HAP1apurinic/apyrimidinic (abasic) endonuclease, multifunctional DNA repair enzyme, protein REF-1, redox factor 1, Redox factor-1, REF-1, REF1 apurinic/apyrimidinic exonuclease
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human APE1 [Uniprot: P27695]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Base Excision Repair, Cancer, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 328
Especies diana Human, Mouse, Primate, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.