Learn More
Apc5 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18776390 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18776390 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18776390 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10055319G
Rabbit Polyclonal Antibody
Apc5 Polyclonal antibody specifically detects Apc5 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Apc5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen anaphase promoting complex subunit 5, anaphase-promoting complex subunit 5, APC5Cyclosome subunit 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 705 and the C-terminus (residue 755) of human anaphase promoting complex subunit 5 using the numbering given in entry NP_057321.2 (GeneID 51433).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51433
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG