missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apc11 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200076464 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18592324 0.025 mg 25 microgramos
18578210 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18592324

Marca: Novus Biologicals NBP1762600.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Apc11 Polyclonal antibody specifically detects Apc11 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Apc11
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 20 μg/mL
Formulación PBS
N.º de referencia del gen NP_001002244
Alias de gen anaphase promoting complex subunit 11, anaphase promoting complex subunit 11 (yeast APC11 homolog), anaphase-promoting complex subunit 11, APC11 anaphase promoting complex subunit 11 homolog, APC11Hepatocellular carcinoma-associated RING finger protein, Apc11p, Cyclosome subunit 11, HSPC214, MGC882
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the center of human APC11. The immunogen is located within amino acids 70 - 120 of APC11. Amino Acid Squence: SLMSREESSRSPDPTPPA
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51529
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.