Learn More
APC Antibody (OTI2B8), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18144332 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18144332 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18144332 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270183AF350
Mouse Monoclonal Antibody
APC Monoclonal specifically detects APC in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno APC
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2B8
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen adenomatosis polyposis coli, adenomatosis polyposis coli tumor suppressor, adenomatous polyposis coli, adenomatous polyposis coli protein, BTPS2, Deleted in polyposis 2.5, DP2.5DP2, DP3, FPC, GS, Protein APC
Símbolos de los genes APC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 955-1382 of human APC (NP_001120983) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Metastasis, Tumor Suppressors, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 324.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1