Learn More
Abnova™ APBB1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Código de producto. 16181651
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16181651 25 μg 25 microgramos
16171651 10 μg 10 microgramos
2 options
Código de producto. 16181651
Marca: Abnova™ H00000322P01.25ug
Human APBB1 full-length ORF with GST-tag at N-terminal
Human APBB1 full-length ORF ( NP_663722.1, 1 a.a. - 708 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal
  • Theoretical MW: 103.4kDa
  • Purification Method: In vitro wheat germ expression system
  • Purification: Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
  • Storage Buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer
Best use within three months from the date of receipt of this protein
Enzyme Linked Immunosorbent Assay, Western Blotting, Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso NP_663722.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 322
Peso molecular 103.4
Nombre APBB1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 25 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen FE65/MGC:9072/RIR
Nombre común APBB1
Símbolo de gen APBB1
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution