missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APBA2 Antibody (1C12A4) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18208773 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18208773 0.1 mL 0.10 ml
18610497 0.025 mL 0.03 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18208773

Marca: Novus Biologicals NBP261881

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

APBA2 Monoclonal specifically detects APBA2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno APBA2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1C12A4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Símbolos de los genes APBA2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human APBA2 (AA: 15-158) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 63.4 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 321
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.