missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APAF-1 Antibody (2H9A1) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18677496 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18677496 0.025 mL 0.03 ml
18261653 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18677496

Marca: Novus Biologicals NBP2618680.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

APAF-1 Monoclonal specifically detects APAF-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno APAF-1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2H9A1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:500
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen APAF-1apoptotic protease activating factor 1, apoptotic peptidase activating factor, apoptotic peptidase activating factor 1, apoptotic protease activating factor, apoptotic protease-activating factor 1, CED4, DKFZp781B1145, KIAA0413
Símbolos de los genes APAF1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human APAF1 (AA: 1138-1237) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 141.8 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mL
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Mitochondrial Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 317
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.