missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AP2 alpha Antibody (AP2a 8G8/5), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18098393 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18098393 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18098393

Marca: Novus Biologicals NB1002639AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AP2 alpha Monoclonal specifically detects AP2 alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AP2 alpha
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon AP2a 8G8/5
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen Activating enhancer-binding protein 2-alpha, Activator protein 2, AP-2 transcription factor, AP2-alpha, AP2TFAP-2alpha, AP-2transcription factor AP-2 alpha (activating enhancer-binding protein 2 alpha), BOFS, FLJ51761, TFAP2, transcription factor AP-2 alpha (activating enhancer binding protein 2 alpha), transcription factor AP-2-alpha
Símbolos de los genes TFAP2A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bacterialy expressed AP-2a/AP-2g fusion protein.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7020.0
Especificidad de la prueba AP2a 8G8/5 is specific for the alpha form of AP-2.Antigen recovery using microwave or pressure cooking required for paraffin embedded tissue.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.