Learn More
Abnova™ AP1S1 (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Descripción
- Sequence: MMRFMLLFSRQGKLRLRKWYLATSDKERKKMVRELMQVVLARKPKMCSFLEWRDLKVVYKRYASLYFCCAIEGQDNELITLELIHRYVELLDKYFGSVCELDIIFNFEKAYFILDEFLMGGDVQDTSTFPFSH
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH03561 |
| ID de gen (Entrez) | 1174 |
| Nombre | adaptor-related protein complex 1, sigma 1 subunit |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 25 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | AP19, CLAPS1, FLJ92436, SIGMA1A, WUGSC:H_DJ0747G18.2 |
| Símbolo de gen | AP1S1 |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |