Descripción
AP000322.53 Polyclonal specifically detects AP000322.53 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | AP000322.53 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | LOC388820 uncharacterized LOC388820 |
| Símbolos de los genes | LOC388820 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:NILRKNDKSLEDVYYSNLTSELKMTGLQGKVAKCSTLSISNRAVLQPCQAHLGAKGGSS |
| Mostrar más |
For Research Use Only