missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AOF1 Antibody (5E10C1) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18277090 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18277090 0.1 mg 0.10 miligramo
18611279 0.025 mg 0.03 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18277090

Marca: Novus Biologicals NBP252415

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AOF1 Monoclonal specifically detects AOF1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AOF1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 5E10C1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen AOF1, bA204B7.3, C6orf193, dJ298J15.2, DKFZp686I0412, flavin containing 1, flavin-containing amine oxidase domain-containing protein 1, FLJ33898, FLJ34109, FLJ43328, LSD2, lysine (K)-specific demethylase 1B, lysine-specific histone demethylase 1B, lysine-specific histone demethylase 2
Símbolos de los genes KDM1B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human AOF1 (AA: 6-129) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 92 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 221656
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.