Learn More
Patrón de antimonio para ICP, 10 000 μg/ml en H2O/6 % ácido tartárico/1 % HNO3, SPEX CertiPrep™
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
109.00€ - 211.00€
CAS | 7440-36-0, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Sb |
Peso molecular (g/mol) | 121.76 |
Número MDL | MFCD00011211 MFCD00134030 |
Clave InChI | WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 5354495 |
ChEBI | CHEBI:30304 |
Nombre IUPAC | distibina |
SMILES | [Sb] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10161382
|
SPEX Certiprep
PLSB7-3Y |
125 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
109.00€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10030552
|
SPEX Certiprep
PLSB7-3X |
500 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
211.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
Sb | 10 000 μg/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
7440-36-0, 7732-18-5 | |
121.76 | |
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:30304 | |
[Sb] |
Sb | |
MFCD00011211 MFCD00134030 | |
5354495 | |
distibina |
Especificaciones
Antimony Standard | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
MFCD00011211 MFCD00134030 | |
[Sb] | |
121.76 | |
CHEBI:30304 | |
H2O/6% Tart. Acid/1% HNO3 |
7440-36-0, 7732-18-5 | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
Sb | |
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N | |
distibina | |
5354495 | |
Assurance |
Seguridad y manipulación
Causa irritación cutánea y ocular grave
missing translation for 'dotInformation' : Voltaje peligroso
Recommended Storage : Ambiente
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- 10,000 µg/mL Antimony
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: tartaric acid, nitric acid
Product intended for laboratory use only