missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Antimony(III) Chloride, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Glass Bottle
Descripción
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Especificaciones
Punto de ebullición | 283°C |
Nombre del producto químico o material | Antimony(Iii) Chloride |
Punto de fusión | 73.4°C |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | SbCl3 |
Número UN | UN1733 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.12g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.0% |
Grado | ACS Reagent |
Envase | Glass Bottle |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'