Learn More
Antimonio, solución estándar AAS, Sb 1000 mug/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
47.90€ - 95.20€
CAS | 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Sb in 30% HCl |
Número MDL | MFCD00134030 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15457465
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047197.AE |
100 mL |
47.90€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15467465
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047197.AP |
500 mL |
95.20€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7732-18-5 | |
Sb in 30% HCl | |
MFCD00134030 |
Especificaciones
Antimony | |
AAS standard solution, Specpure™ | |
Sb in 30% HCl | |
UN1789 | |
Líquida |
Sb 1000mug/mL | |
7732-18-5 | |
MFCD00134030 | |
Acidic |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H314-H335
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause respiratory irritation.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: HYDROCHLORIC ACID
missing translation for 'einecsNumber' : 231-595-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only