Learn More
anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from donkey) Secondary Antibody, Cytiva
Código de producto. 10379664 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
1 PCS
10379664 0.1 mL 1 PCS
10794347 1 mL 1 ML
2 options
Código de producto. 10379664
Marca: Life Science products Cytiva NA934100UL
Edge
A highly species-specific anti-Rabbit IgG. Cytiva Lifescience™ anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from donkey) Secondary Antibody is used with Amersham™ ECL Western Blotting detection reagents.
  • Host Species: Donkey
  • Isotype: IgG
  • Species Reactivity: Rb
  • Immunogen: Rabbit IgG
  • Applications: Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG
Clasificación Monoclonal
Conjugado HRP
Especie del huésped Donkey
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Secondary
Isotype IgG
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one, 2-methyl-2H-isothiazol3-one