Learn More
anti-Rabbit IgG, biotinylated speciesspecific whole antibody (from donkey), Cytiva
Tienda Cytiva ProductosDescripción
Host Species: Donkey
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG, Whole Molecule |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Biotin |
| Especie del huésped | Donkey |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 2 mL |
| Primario o secundario | Primary |
| Isotype | IgG |