Learn More
p16INK4 with control Mouse anti-Human, Unlabeled, Clone: G175-405, BD
Mouse Monoclonal Antibody
182.00€ - 313.00€
Especificaciones
| Antígeno | p16INK4 with control |
|---|---|
| Clon | G175-405 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15856558
|
BD Biosciences
551153 |
50 μg |
182.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15866558
|
BD Biosciences
551154 |
150 μg |
313.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blotting
Especificaciones
| p16INK4 with control | |
| Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| IgG1 | |
| Affinity Purified |
| G175-405 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
For Research Use Only.