Learn More
p16INK4 with control Mouse anti-Human, Unlabeled, Clone: G175-405, BD
Código de producto. 15866558
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15866558 150 μg cada uno
15856558 50 μg cada uno
2 options
Código de producto. 15866558
Marca: BD Biosciences 551154
Mouse Monoclonal Antibody
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno p16INK4 with control
Aplicaciones Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon G175-405
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 150 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Incluye Purified Mouse Anti-Human p16 (150μg) 3 vials of 50μg; HeLa Control Lysate (50μg)
Especies diana Human
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only.