Learn More
Anti-IgG2a κ, rata, APC, clon:R35-95, control de isotipo, BD
Marca: BD Biosciences 553932
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
El hibridoma R35-95 se generó por hibridación de células de mieloma Y3 con células de bazo de ratas LOU inmunizadas con inmunoglobulinas de ratón.El hibridoma R35-95 produce IgG2a κ de rata, inmunoglobulina que no tiene reactividad medible con inmunoglobulinas de ratón.La inmunoglobulina R35-95 se seleccionó como un control de isotipos tras la detección de bajo unión de fondo en una variedad de tejidos humanos y de ratón.Este anticuerpo se prueba de forma rutinaria mediante análisis citométrico de flujo.Se probaron otras aplicaciones en BD Biosciences Pharmingen solo durante el desarrollo de anticuerpos.
Especie huésped:Rata
Clon:R35-95
Isotipo:IgG2a κ
Inmunógeno:Inmunoglobulina agrupada de ratón
Citometría de flujo, tinción intracelular, control de isotipos
Especificaciones
Citometría de flujo | |
0.2mg/mL | |
Rata | |
Purificado por afinidad | |
Sin diluir a 4 °C |
R35-95. | |
APC | |
Inmunoglobulina agrupada de ratón | |
0,1 mg | |
IgG2a κ |